Documents
269727
Sigma-Aldrich
1,2,3-Triazole-4,5-dicarboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1nn[nH]c1C(O)=O
InChI
1S/C4H3N3O4/c8-3(9)1-2(4(10)11)6-7-5-1/h(H,8,9)(H,10,11)(H,5,6,7)
Clé InChI
TZFOEYRGARRRGO-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable