269131
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
98%
Synonyme(s) :
3-Bromopropionaldehyde trimethylene acetal
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
pb
67-70 °C/2.8 mmHg (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 50 (μg/mL)
Densité
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES
BrCCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
WMDHQEHPOVOEOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter