Principaux documents
268585
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylthiomethyl)silane
99%
Synonyme(s) :
(Phenylthiomethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfide, Phenyl (trimethylsilyl)methyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SCH2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.38
Beilstein:
1932375
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
158-159 °C/52 mmHg (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CSc1ccccc1
InChI
1S/C10H16SSi/c1-12(2,3)9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
Clé InChI
UOQDIMYVQSHALM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup