266841
Iridium
wire, diam. 0.15 mm, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Iridium black
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
wire
Résistivité
4.71 μΩ-cm
Diamètre
0.15 mm
Point d'ébullition
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable