266728
Copper
foil, thickness 0.1 mm, 99.999%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.999%
Forme
foil
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.1 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par