266205
Vanadium
foil, thickness 0.5 mm, 99.7% trace metals basis
Synonyme(s) :
Atomic vanadium, Vanadium element
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.7% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.5 mm
Point d'ébullition
3380 °C (lit.)
Pf
1890 °C (lit.)
Densité
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[V]
InChI
1S/V
Clé InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.