Documents
263990
Sigma-Aldrich
Bismuth
ingot, 99.999%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Bi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.999%
Forme
ingot
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable