263311
Tellurium
ingot, 99.999% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
ingot
Résistivité
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
pb
990 °C (lit.)
Pf
450 °C (lit.)
Densité
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Te]
InChI
1S/Te
Clé InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges