262226
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
71-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
Clé InChI
PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- in the preparation of 2,4-dinitrophenol via treatment with KO2-crown ether complex in benzene
- as substrate in protein determination and glutathione S-transferase (GST) assay of chicken and rat prostaglandin D2 synthase (PGDS)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves