Documents
262110
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methoxyphenol
98%
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-4-methoxyaniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(OCH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
130-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Clé InChI
BLQFHJKRTDIZLX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Amino-2-methoxyphenol reacts with ninhydrin to yield tetrahydroindeno[1,2-b]indolones.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of tetrahydroindeno [1, 2-b] indol-10-ones and their rearrangement to [2] benzopyrano [4, 3-b] indol-5-ones.
Bullington JL and Dodd JH.
The Journal of Organic Chemistry, 58(18), 4833-4836 (1993)