Principaux documents
259314
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.46
Beilstein:
1635505
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.595 (lit.)
pb
74-75 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
Clé InChI
PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromobenzoyl chloride was used in the synthesis of 2-(3-bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole[1] and (4-benzhydryl-1,4-diazepan-1-yl)(3-bromophenyl)methanone[2].
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis and antiproliferative activity of novel homopiperazine derivatives in leukemia cells.
Teimoori S, et al.
Chemistry & Biology Interface, 1(1), 59-67 (2011)
Synthesis of DNA Oligomers Containing Modified Uracil Possessing Electron-Accepting Benzophenone Chromophore.
Kazuhiko Nakatani et al.
The Journal of organic chemistry, 64(18), 6901-6904 (2001-10-25)