Principaux documents
259039
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-hexadiene)rhodium(I),dimer
98%
Synonyme(s) :
Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-hexadiene]dirhodium
About This Item
Formule linéaire :
[(H2C=CHCH2CH2CH=CH2)RhCl]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Rh].Cl[Rh].C=CCCC=C.C=CCCC=C
InChI
1S/2C6H10.2ClH.2Rh/c2*1-3-5-6-4-2;;;;/h2*3-4H,1-2,5-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
HXNWPVBAYNUADR-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Hydrogenation
  • Enantioselective hydrosilylation
Useful catalyst for the reduction of arenes and heterocyclic compounds using CTAB or THS as phase-transfer catalyst.[1][2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aldrichimica Acta, 18, 111-111 (1985)
Organometallics, 2, 1055-1055 (1983)