257192
Triethylborane
≥95%
Synonyme(s) :
Triethylboron
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
95 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Densité
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCB(CC)CC
InChI
1S/C6H15B/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Enantioselective umpolung allylation of aldehydes
- Preparation of tetramethylammonium trialkylphenylborate salts
Catalyst for:
- Radical reductions of alkyl bromides and iodides bearing electron withdrawing groups with N-heterocyclic carbene boranes
- Synthesis of 1-substituted pyrrolines by N-diallylation of amines and ring-closing metathesis
- Decarboxylative C-C bond cleavage reactions
- Alkene hydrogenations
- Aminyl radical cyclizations onto silyl enol ethers
Modifier for single-site organochromium ethylene polymerization catalysts
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informations légales
Adaptateur d'entrée à septum
En option
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter