Key Documents
254649
Sigma-Aldrich
N-[(Trimethylsilyl)methyl]urea
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2NHCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.26
Numéro Beilstein :
2038869
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
115-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CNC(N)=O
InChI
1S/C5H14N2OSi/c1-9(2,3)4-7-5(6)8/h4H2,1-3H3,(H3,6,7,8)
Clé InChI
HWXJDLBJPSCNJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable