Principaux documents
253537
Sigma-Aldrich
3β-DOXYL-5α-cholestane, free radical
Synonyme(s) :
4′,4′-Dimethylspiro(5α-cholestane-3,2′-oxazolidin)-3′-yloxy, free radical
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H55NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
176-178 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC5(CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OCC(C)(C)N5[O]
InChI
1S/C31H54NO2/c1-21(2)9-8-10-22(3)25-13-14-26-24-12-11-23-19-31(32(33)28(4,5)20-34-31)18-17-29(23,6)27(24)15-16-30(25,26)7/h21-27H,8-20H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,29+,30-,31?/m1/s1
Clé InChI
ODDFHESUNMAHDN-LJGTUOGHSA-N
Application
Free radical spin label used for EPR studies.
  • Studying transversal relaxation of nitroxides for PELDOR in phospholipid membranes
  • Comparative studies of effect of cholesterol on bicelle model membranes
  • Spin probe for studying electron spin-lattice relaxation times in aqueous dispersions via saturation recovery
  • Probing cooperative and local modes of poly(Me acrylate) sample using ESR
  • Studying random disorder effects of hydrophyobic aerosil on order and dynamics of the probe in 5CB nematic liquid crystals
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable