Principaux documents
249947
Sigma-Aldrich
Dioxobis(triphenylphosphine)platinum(IV)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H32O2P2Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
753.66
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=[Pt]=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6