Documents
249769
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl chloroformate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 psi ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
106-107 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(Cl)=O
InChI
1S/C9H17ClO2/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
RTGLJCSUKOLTEM-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethylhexyl chloroformate has been used in the synthesis of:
  • 1,2,4-oxadiazol-5-ones
  • 3-(4-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one
  • (alkoxycarbonyloxy)carbamimidoyl derivatives
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Month 2013 Synthesis of Azilsartan and Its Selected Potential Impurities.
Radl S, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50(4), 929-936 (2013)
Binding interactions between 3-aryl-1, 2, 4-oxadiazol-5-ones and a trisimidazoline base.
Reichert A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 11, 1321-1328 (2001)