Documents
248657
Sigma-Aldrich
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHNHOH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.57
Numéro Beilstein :
3666413
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Impuretés
1.5-2.0% ammonium chloride
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)NO
InChI
1S/C3H9NO.ClH/c1-3(2)4-5;/h3-5H,1-2H3;1H
Clé InChI
BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable