Documents
247863
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
97%
Synonyme(s) :
6-Nitro-2,3-xylidine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro Beilstein :
2641279
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
117-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(c(N)c1C)[N+]([O-])=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable