Principaux documents
247308
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyronitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +31°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
pb
125-126 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
RCEJCSULJQNRQQ-YFKPBYRVSA-N
Application
Chiral building block
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup