247081
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
97 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
20-21 °C (lit.)
Densité
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
Clé InChI
ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter