Principaux documents
245410
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furanacrylic N-(5-nitro-2-furfurylidene)hydrazide
technical grade, 85%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8N4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
technical grade
Essai
85%
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O)o1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable