Principaux documents
244457
Sigma-Aldrich
3-Nonyn-1-ol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C≡CCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
111-112 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC#CCCO
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup