Principaux documents
244198
Sigma-Aldrich
1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
Synonyme(s) :
TPSNI
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H24N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.46
Beilstein:
585765
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)16(15(8-13)12(5)6)26(24,25)20-9-18-17(19-20)21(22)23/h7-12H,1-6H3
Clé InChI
XJBNCASBZVSLGO-UHFFFAOYSA-N
Application
Coupling reagent for oligonucleotide synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable