Principaux documents
244171
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
133-135 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)18(16,17)12-6-10-9(11-12)13(14)15/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable