239666
2-(Methylamino)ethanol
≥99%
Synonyme(s) :
N-Methylethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Limite d'explosivité
19.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter