Documents
239585
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminopropane
≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Propanediamine, Propylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro Beilstein :
605274
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
14 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
680 °F
Limite d'explosivité
11.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
119-120 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(N)CN
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
Clé InChI
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par