Principaux documents
238430
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-propanol
technical grade, 70%, contains MgO as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.99
Beilstein:
1071195
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
70%
Forme
liquid
Contient
MgO as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
pb
145-148 °C (lit.)
Densité
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Clé InChI
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conformational isomerism of 1-bromo-2-propanol has been investigated by NMR spectroscopy[1].
Autres remarques
remainder 2-bromo-1-propanol
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F
Point d'éclair (°C)
54 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Karla M S Gonçalves et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(42), 10980-10984 (2013-10-25)
The conformational isomerism of 1-chloro- (1) and 1-bromo-2-propanol (2) was theoretically and spectroscopically (NMR) analyzed. Conformers with the X-C-C-O (X = Cl and Br) fragment in the gauche orientation were found to be strongly prevalent both in the gas phase