Principaux documents
237167
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloropalladate(II) hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Li2PdCl4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.11 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder and chunks
Concentration
≤39.2% Pd (gravimetric)
≤52.3% (chlorine basis (silver nitrate titration))
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].O.Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.H2O.Pd/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
Clé InChI
DPOUIQUPOAWKJL-UHFFFAOYSA-J
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable