Documents
237019
Sigma-Aldrich
Acétonitrile-d3
"100%", 99.96 atom % D
Synonyme(s) :
Cyanure de méthyle d3, Trideutéroacétonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CD3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.07
Numéro Beilstein :
1740230
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99.96 atom % D
Pureté
99% (CP)
Conditionnement
pk of 10 × 0.5 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.341 (lit.)
Point d'ébullition
80.7 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.00 °C - closed cup