Principaux documents
234060
Sigma-Aldrich
Chromoxane Cyanine R
Dye content 40 %
Synonyme(s) :
Eriochrome® Cyanine R, Eriochrome® Cyanine RC, Eriochrome® cyanine R, Mordant Blue 3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H15Na3O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.39
Numéro C.I. (Colour Index):
43820
Numéro Beilstein :
3873874
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, 40%
λmax
512 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Informations légales
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC