Principaux documents
233471
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4C(O)NHCH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
97%
Pf
152-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCCC(O)=O