232947
2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
98%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-o-tolunitrile
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4632 (lit.)
Pf
7.5 °C (lit.)
Densité
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4H
Clé InChI
SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup