232904
Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
100-102 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
62-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h2-3H,7H2,1H3
Clé InChI
TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- the synthesis of 4-nitro and 4-aminothienyl ureas
- total synthesis of quinazolinocarboline alkaloids
- preparation of thienopyrimidinone analogs
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable