Key Documents
232556
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9BClF4NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
187-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[F-].FB(F)F.CC[n+]1c(Cl)oc2ccccc12