Documents
230685
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
108-109 °C/0.4 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
Clé InChI
MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable