Documents
230618
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzaldehyde diethyl acetal
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C6H4CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCc1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C14H22O2/c1-4-7-12-8-10-13(11-9-12)14(15-5-2)16-6-3/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
FMARRBDLJSOXHA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves