Principaux documents
228524
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen diiodate
99%
Synonyme(s) :
Potassium biiodate, Potassium hydrogeniodate
About This Item
Formule linéaire :
KH(IO3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Chaîne SMILES 
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
Clé InChI
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M