228109
Barium cyclohexanebutyrate
Synonyme(s) :
Barium 4-cyclohexylbutyrate, Bis(cyclohexanebutanoic acid)barium salt, Cyclohexanebutyric acid barium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder and chunks
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Ba]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Ba/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Clé InChI
NFAVTTVOXXCARJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable