Documents
227005
Sigma-Aldrich
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
1-Benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3.ClH/c1-18-14(17)12-10-15(8-7-13(12)16)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H
Clé InChI
BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride (1-Benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride) may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable