Principaux documents
226955
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)succinic anhydride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H17O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
167 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CC(C(=O)O1)=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H17O3P/c23-21-16-20(22(24)25-21)26(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
Clé InChI
CXYNGWAHZKOMJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable