Principaux documents
226793
Sigma-Aldrich
cis-Decahydronaphthalene-d18
98 atom % D
Synonyme(s) :
cis-Decalin-d18
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10D18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Poids mol.
156.40
Indice de réfraction
n20/D 1.4761 (lit.)
pb
193 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+18
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C1([2H])[2H]