Documents
226467
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylthio)silane
97%
Synonyme(s) :
(Phenylthio)trimethylsilane, S-(Trimethylsilyl)thiophenol, Phenyl trimethylsilyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.36
Numéro Beilstein :
1905944
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
Point d'ébullition
72 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H14SSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
VJMQFIRIMMSSRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup