Principaux documents
226386
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
98%
Synonyme(s) :
MST
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.30
Beilstein:
618223
Numéro MDL:
Essai
98%
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cncn2