Principaux documents
226211
Sigma-Aldrich
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
95%
About This Item
Formule linéaire :
C3H5S(C6H5)2BF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.15
Numéro Beilstein :
4172245
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
95%
Pf
136-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.C1CC1[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H15S.BF4/c1-3-7-13(8-4-1)16(15-11-12-15)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10,15H,11-12H2;/q+1;-1
Clé InChI
DWEYKSWKFYZEGZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable