Principaux documents
225592
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.628 (lit.)
pb
214 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Densité
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
Application
Reagent for macrolide synthesis.
Aldrichimica Acta, 13, 53-53 (1980)