223107
Sarcosine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
N-Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
About This Item
Essai
99%
Pf
173-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1H
Clé InChI
WVKIFIROCHIWAY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable