Principaux documents
220620
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxane-5,5-dimethanol
90%, technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
solid
Pf
58-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2
Clé InChI
ZTISUHQLYYPYFA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1