Documents
220140
Sigma-Aldrich
(Dichloromethyl)trimethylsilane
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCHCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4455 (lit.)
Point d'ébullition
133 °C/730 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
Clé InChI
XJTUNBKAWATELL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup