219231
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
99%
Synonyme(s) :
4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, DMPD · 2HCl, DMPPDA · 2HCl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges